b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR948229-1G
APOSOR948229-1GEA
2240
CZK
APOSOR948229-1G
b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-bromobenzeneethanol
Vzorec:
C₈H₁₀BrNO MW: 216.075 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12782005 CAS číslo: 201403-02-3 |