Tisk…
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethanol
OR948217-1G OR948217-250MG
APOSOR948217-1GEA 11180 CZK
APOSOR948217-1G APOSOR948217-250MG
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752776
CAS číslo: 138713-55-0