Tisk…
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR948198-1G OR948198-250MG
APOSOR948198-1GEA 4400 CZK
APOSOR948198-1G APOSOR948198-250MG
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253669
CAS číslo: 209963-05-3