Tisk…
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR948197-1G OR948197-250MG
APOSOR948197-1GEA 3910 CZK
APOSOR948197-1G APOSOR948197-250MG
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09256373
CAS číslo: 354153-64-3