Tisk…
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948189-1G OR948189-5G
APOSOR948189-1GEA 13030 CZK
APOSOR948189-1G APOSOR948189-5G
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022405
CAS číslo: 707-16-4