Tisk…
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948187-1G
APOSOR948187-1GEA 1700 CZK
APOSOR948187-1G
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09253677
CAS číslo: 663611-73-2