Tisk…
5-Chloro-1-tetralone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948172-1G OR948172-5G
APOSOR948172-1GEA 1540 CZK
APOSOR948172-1G APOSOR948172-5G
5-Chloro-1-tetralone 98%
5-Chloro-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08544416
CAS číslo: 26673-30-3