Tisk…
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948086-1G OR948086-250MG
APOSOR948086-1GEA 4960 CZK
APOSOR948086-1G APOSOR948086-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111705
CAS číslo: 23997-94-6