2-Methoxy-2-methylpropan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948084-1G
OR948084-250MG
APOSOR948084-1GEA
14290
CZK
APOSOR948084-1G
APOSOR948084-250MG
2-Methoxy-2-methylpropan-1-ol 95%
2-Methoxy-2-methylpropan-1-ol
Vzorec:
C₅H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18253497 CAS číslo: 22665-67-4 |