Tisk…
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR948040-1G OR948040-250MG
APOSOR948040-1GEA 3970 CZK
APOSOR948040-1G APOSOR948040-250MG
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044548
CAS číslo: 367519-84-4