Tisk…
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947407-1G OR947407-250MG
APOSOR947407-1GEA 16270 CZK
APOSOR947407-1G APOSOR947407-250MG
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Vzorec: C₆H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22419347
CAS číslo: 1363380-78-2