Tisk…
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2(3H)-one
OR947396-5G
APOSOR947396-5GEA 4370 CZK
APOSOR947396-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₅N₃O
MW: 135,123 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18872694
CAS číslo: 7397-68-4