Tisk…
5-Chloro-2-formylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947365-1G OR947365-250MG
APOSOR947365-1GEA 2860 CZK
APOSOR947365-1G APOSOR947365-250MG
5-Chloro-2-formylbenzonitrile 95%
5-Chloro-2-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₄ClNO
MW: 165,576 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699538
CAS číslo: 77532-88-8