Tisk…
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947362-1G OR947362-250MG
APOSOR947362-1GEA 18420 CZK
APOSOR947362-1G APOSOR947362-250MG
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
5-Formyl-2-methylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164.158 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26673176
CAS číslo: 105650-34-8