Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR947357-1G
OR947357-250MG
APOSOR947357-1GEA
14490
CZK
APOSOR947357-1G
APOSOR947357-250MG
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,185 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD21099506 CAS číslo: 675148-96-6 |