Tisk…
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Methyl-2-nitrophenyl)methanol
OR947345-1G OR947345-5G
APOSOR947345-1GEA 3110 CZK
APOSOR947345-1G APOSOR947345-5G
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275452
CAS číslo: 22996-24-3