3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947341-1G
OR947341-5G
APOSOR947341-1GEA
2780
CZK
APOSOR947341-1G
APOSOR947341-5G
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,177 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09880021 CAS číslo: 64823-22-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)