3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947339-1G
OR947339-5G
APOSOR947339-1GEA
2860
CZK
APOSOR947339-1G
APOSOR947339-5G
3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
3-Chloro-4-formylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₄ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11036376 CAS číslo: 58588-64-0 |