Tisk…
1-Chloro-4-methoxyisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947329-1G OR947329-250MG
APOSOR947329-1GEA 7180 CZK
APOSOR947329-1G APOSOR947329-250MG
1-Chloro-4-methoxyisoquinoline 95%
1-Chloro-4-methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846289
CAS číslo: 3336-60-5