1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947321-1G
OR947321-5G
APOSOR947321-1GEA
870
CZK
APOSOR947321-1G
APOSOR947321-5G
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene
Vzorec:
C₁₁H₁₆O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425268 CAS číslo: 15359-98-5 |