Tisk…
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947312-1G OR947312-250MG
APOSOR947312-1GEA 12700 CZK
APOSOR947312-1G APOSOR947312-250MG
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18394271
CAS číslo: 52786-67-1