Tisk…
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947243-1G OR947243-250MG
APOSOR947243-1GEA 21490 CZK
APOSOR947243-1G APOSOR947243-250MG
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine 95%
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.237 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09733329
CAS číslo: 166398-41-0