Tisk…
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947189-1G OR947189-250MG
APOSOR947189-1GEA 19840 CZK
APOSOR947189-1G APOSOR947189-250MG
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene 95%
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14583015
CAS číslo: 1378831-08-3