Tisk…
3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947031-1G OR947031-250MG
APOSOR947031-1GEA 19010 CZK
APOSOR947031-1G APOSOR947031-250MG
3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
3-(Methylamino)cyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620320
CAS číslo: 89854-96-6