Tisk…
5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947026-1G OR947026-250MG
APOSOR947026-1GEA 19840 CZK
APOSOR947026-1G APOSOR947026-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
5-Methoxynaphthalen-1-amine
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00839435
CAS číslo: 6271-81-4