Tisk…
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947016-1G OR947016-5G
APOSOR947016-1GEA 3940 CZK
APOSOR947016-1G APOSOR947016-5G
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,194 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144251
CAS číslo: 61995-19-5