Tisk…
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946864-1G OR946864-250MG
APOSOR946864-1GEA 20900 CZK
APOSOR946864-1G APOSOR946864-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol
Vzorec: C₈H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00957173
CAS číslo: 938-56-7