Tisk…
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946836-1G OR946836-250MG
APOSOR946836-1GEA 22520 CZK
APOSOR946836-1G APOSOR946836-250MG
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037852
CAS číslo: 56904-09-7