N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946802-1G
OR946802-5G
APOSOR946802-1GEA
2610
CZK
APOSOR946802-1G
APOSOR946802-5G
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01536093 CAS číslo: 83345-11-3 |