2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methyl-1,4-diazepane, N1-BOC protected
OR946706-1G
OR946706-250MG
APOSOR946706-1GEA
31020
CZK
APOSOR946706-1G
APOSOR946706-250MG
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18432596 CAS číslo: 1260422-99-8 |