Tisk…
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946700-1G OR946700-250MG
APOSOR946700-1GEA 9960 CZK
APOSOR946700-1G APOSOR946700-250MG
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Vzorec: C₉H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00469195
CAS číslo: 109060-64-2