Tisk…
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946697-1G OR946697-5G
APOSOR946697-1GEA 4770 CZK
APOSOR946697-1G APOSOR946697-5G
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate 95%
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001632
CAS číslo: 13537-82-1