Tisk…
5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946694-1G OR946694-250MG
APOSOR946694-1GEA 7280 CZK
APOSOR946694-1G APOSOR946694-250MG
5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine 95%
5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189631
CAS číslo: 85989-61-3