Tisk…
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR946636-100MG OR946636-250MG
APOSOR946636-100MGEA 1080 CZK
APOSOR946636-100MG APOSOR946636-250MG
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.581 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09925072
CAS číslo: 1000522-43-9