Tisk…
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946604-1G OR946604-250MG
APOSOR946604-1GEA 18420 CZK
APOSOR946604-1G APOSOR946604-250MG
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015870
CAS číslo: 794522-90-0