Tisk…
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Isobutyramidobenzeneboronic acid
OR9466-1G OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA 5200 CZK
APOSOR9466-1G APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207.034 g/mol
Bod tání: 275…277 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235080
CAS číslo: 874459-76-4