Tisk…
6-Methylisoindolin-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946562-1G OR946562-5G
APOSOR946562-1GEA 7670 CZK
APOSOR946562-1G APOSOR946562-5G
6-Methylisoindolin-1-one 95%
6-Methylisoindolin-1-one
Vzorec: C₉H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056840
CAS číslo: 58083-55-9