Tisk…
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946560-1G OR946560-250MG
APOSOR946560-1GEA 23970 CZK
APOSOR946560-1G APOSOR946560-250MG
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738486
CAS číslo: 206055-87-0