Tisk…
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946554-1G OR946554-250MG
APOSOR946554-1GEA 18420 CZK
APOSOR946554-1G APOSOR946554-250MG
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07365294
CAS číslo: 258345-24-3