Tisk…
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR946502-100MG OR946502-1G
APOSOR946502-100MGEA 2320 CZK
APOSOR946502-100MG APOSOR946502-1G
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Bod tání: 50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11616340
CAS číslo: 1006037-03-1