Tisk…
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946490-100MG OR946490-1G OR946490-500MG
APOSOR946490-100MGEA 16670 CZK
APOSOR946490-100MG APOSOR946490-1G APOSOR946490-500MG
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane ≥98%
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11223519
CAS číslo: 1086395-20-1