Tisk…
4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946463-1G OR946463-5G
APOSOR946463-1GEA 6220 CZK
APOSOR946463-1G APOSOR946463-5G
4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
4-Cyano-N-propylbenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09933204
CAS číslo: 855264-75-4