Tisk…
3-Cyano-N-ethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946462-1G OR946462-5G
APOSOR946462-1GEA 6220 CZK
APOSOR946462-1G APOSOR946462-5G
3-Cyano-N-ethylbenzamide 98%
3-Cyano-N-ethylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09938849
CAS číslo: 623569-55-1