Tisk…
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946461-1G OR946461-5G
APOSOR946461-1GEA 6220 CZK
APOSOR946461-1G APOSOR946461-5G
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09946575
CAS číslo: 1016788-06-9