Tisk…
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946457-1G OR946457-5G
APOSOR946457-1GEA 5790 CZK
APOSOR946457-1G APOSOR946457-5G
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19595636
CAS číslo: 1342495-77-5