Tisk…
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946456-1G OR946456-5G
APOSOR946456-1GEA 5790 CZK
APOSOR946456-1G APOSOR946456-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide 98%
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16557464
CAS číslo: 53102-68-4