2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946450-10G
OR946450-1G
OR946450-5G
APOSOR946450-10GEA
14290
CZK
APOSOR946450-10G
APOSOR946450-1G
APOSOR946450-5G
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186.596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06408851 CAS číslo: 75438-12-9 |