Tisk…
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946444-1G OR946444-250MG OR946444-5G
APOSOR946444-1GEA 7670 CZK
APOSOR946444-1G APOSOR946444-250MG APOSOR946444-5G
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04132910
CAS číslo: 145742-38-7