3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR946415-1G
APOSOR946415-1GEA
1660
CZK
APOSOR946415-1G
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec:
C₉H₁₀INO MW: 275,086 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02859819 CAS číslo: 91506-06-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)