Tisk…
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)phenyl)boronic acid
OR9464-1G OR9464-5G
APOSOR9464-1GEA 3540 CZK
APOSOR9464-1G APOSOR9464-5G
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₅
MW: 224.018 g/mol
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235079
CAS číslo: 282116-97-6